B97208
2-tert-Butyl-4-methylphenol
99%
Sinónimos:
2-tert-Butyl-p-cresol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
crystals
bp
244 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?