Documentos clave
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
Sinónimos:
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiN3
Número de CAS:
Peso molecular:
115.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
225-078-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
300 °C
temperatura de transición
flash point 6 °C
densidad
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Si](N=[N+]=[N-])(C)(C)C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
Clave InChI
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1