651664
Tetrabutylammonium azide
Sinónimos:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium azide, Tetrabutylammonium nitride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
84-88 °C (lit.)
grupo funcional
amine
azide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N-]=[N+]=[N-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
GMRIOAVKKGNMMV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Heteroarylannulated bicyclic morpholines
- Cyanimide-based inhibitors of cathepsin C
- Trimethylene carbonate
Reagent for:
- Aerobic oxidative transformation of primary azides to nitriles
- Substitution reactions at tetracoordinate boron
Catalyst for syslic carbonate formation
- Heteroarylannulated bicyclic morpholines
- Cyanimide-based inhibitors of cathepsin C
- Trimethylene carbonate
- Aerobic oxidative transformation of primary azides to nitriles
- Substitution reactions at tetracoordinate boron
It is also used as a catalyst for cyclic carbonate formation.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)