8.14345
Pyridinium bromide-perbromide
for synthesis
Sinónimos:
Pyridinium bromide-perbromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6Br3N
Número de CAS:
Peso molecular:
319.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
254-446-8
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
crystals
mp
132-134 °C
InChI
1S/C5H5N.3Br/c1-2-4-6-5-3-1;;;/h1-5H;;;/p+1
Clave InChI
GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3