139939
trans-Stilbene
96%
Sinónimos:
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
solid
bp
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI key
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Application
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?