Documentos clave
8.20171
Sigma-Aldrich
Bromine
for synthesis
Sinónimos:
Bromine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Número índice de la CE:
231-778-1
NACRES:
NA.22
presión de vapor
233 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
Viscosidad cinemática
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubilidad
35 g/L
densidad
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Clave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Bromine can be used as an oxidizing agent for the oxidation of:
  • Primary alcohols to either aldehydes or esters and secondary alcohols to give ketones.
  • Alcohols or diols to tetrahydrofurans in the presence of silver(I) salts.
  • Enediol bis-trimethylsilyl ethers to α-diketones.
  • Aldehydes to esters in the presence of alcohol solvents and sodium bicarbonate buffer.
  • Aliphatic and aromatic thiols to disulfides.
Bromine can also be used along with other co-reactants such as hexamethylphosphoric triamide (HMPA) and bis(tributyltin) oxide (HBD) to selectively oxidize secondary alcohols. However, bromine/nickel carboxylates convert 1,4-diols to γ-butyrolactones by selective oxidation of the primary alcohols.
Nota de análisis
Assay (iodometric)≥ 99.0 %AppearanceBrownish-red fuming liquid
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of disulfides by the oxidation of thiols using bromine
Wu Xiaoming, et al.
Synthetic Communications, 26(1) (1996)
Bromine as an oxidant for direct conversion of aldehydes to esters
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 29(40) (1988)
Bromine
Goehring RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)