8.04789
2-Imidazolidinone hemihydrate
for synthesis
Sinónimos:
2-Imidazolidinone hemihydrate, N,N′-Ethyleneurea
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<24 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
temp. de autoignición
420 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
mp
58 °C
temperatura de transición
flash point 265 °C
densidad
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
720 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1CCNC1=O
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Clave InChI
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Water (K. F.): ≤ 13.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
509.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
265 °C