Merck
40727
Sigma-Aldrich
1,3-Dimetil-2-imidazolidinona
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
N,N′-dimetiletilenourea, DMEU, DMI
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.15
Beilstein/REAXYS Number:
108808
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
solubility
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
General description
La 1,3-dimetil-2-imidazolidinona (DMI) es un derivado de la imidazolidina. Se ha comunicado que actúa como promotor reduciendo al mínimo la formación de productos secundarios de dialquilación y acelerando la tasa de monoalquilación de la γ-butirolactona. Se ha investigado la conversión del CO2 para formar alcoholes inferiores mediante hidrogenación catalítica homogénea utilizando DMI como disolvente.
Application
La 1,3-dimetil-2-imidazolidinona puede utilizarse:
  • Como disolvente sustituto de la triamida hexametilfosforíca (HMPA) en la síntesis del 1,2-bis(trimetilsilil)benceno.
  • Como disolvente durante la prenilación α-regioselectiva de iminas.
  • Como componente de la fase móvil en los análisis cromatográficos de exclusión por tamaño de la celulosa.
Other Notes
Disolvente utilizado en varias transformaciones orgánicas sintéticas. Estudiado en la formación de complejos de metales de transición-hidrosilanodiil estabilizados funcionalmente, producidos por procesos fotoquímicos a partir de arilsilanos.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Li B, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)
SEC-MALLS analysis of cellulose using LiCl/1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as an eluent.
Yanagisawa M, et al.
Cellulose, 11(2), 169-176 (2004)
Tsugio Kitamura et al.
The Journal of organic chemistry, 78(7), 3421-3424 (2013-03-20)
A practical and safe synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene from 1,2-dichlorobenzene and Me3SiCl was achieved by use of a hybrid metal of Mg and CuCl in the presence of LiCl in 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMI). This method does not require a toxic HMPA, provides
Li-Ming Zhao et al.
Organic letters, 14(3), 886-889 (2012-01-24)
A highly α-regioselective prenylation of imines has been successfully developed. The efficiency of this approach is confirmed by a wide range of imines including N- and C-aryl aldimines, N-alkyl aldimines, C-alkyl aldimines, and N- and C-aryl ketimines. The approach uses