8.04786
1-Iodobutane
for synthesis
Sinónimos:
1-Iodobutane, Butyl iodide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
18.5 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-103 °C
temperatura de transición
flash point 33 °C
densidad
1.62 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ICCCC
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup