244325
2-Iodobutane
≥98%, contains copper as stabilizer
Sinónimos:
sec-Butyl iodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidad
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadena SMILES
CCC(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?