Documentos clave
8.03978
Sigma-Aldrich
Ferrocene
for synthesis
Sinónimos:
Ferrocene, Dicyclopentadienyliron, Iron dicyclopentadienyl
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H5)2Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
186.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
203-039-3
NACRES:
NA.22
presión de vapor
3.4 hPa ( 100 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
>150 °C
potencia
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Fe+2].[c-H]2cccc2.[c-H]1cccc1
InChI
1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;/q2*-1;+2
Clave InChI
KTWOOEGAPBSYNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Spin and Charge Interactions between Nanographene Host and Ferrocene: This study investigates the charge transfer mechanisms between ferrocene molecules and carbon nanotubes (CNTs), exploring magnetic interactions and potential applications in electronic devices (A Suzuki et al., 2024).
  • Development of Novel Immobilized Copper–Ligand Complex for Click Chemistry of Biomolecules: Research on coumarin-ferrocene triazoles for potential use in biochemical applications, highlighting small molecule interactions and novel click chemistry approaches (R Kandler et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable