Merck
345245
Sigma-Aldrich
Ácido fosfórico
greener alternative
85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula lineal:
H3PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
En disoluciones acuosas, el ácido fosfórico se comporta como un ácido triprótico. El ácido triprótico tiene tres átomos de hidrógeno ionizables, que se van perdiendo de manera secuencial.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para eficiencia energética. Encontrará los detalles aquí.
Application
Desde el punto de vista industrial, el ácido fosfórico puede utilizarse en fertilizantes, detergentes, productos farmacéuticos y descalcificadores del agua.
El ácido fosfórico (85 peso % en H2O) puede utilizarse para una variedad de aplicaciones, como:
  • medio para inhibición de la corrosión en el acero dulce
  • activador en la preparación del carbono activado
  • en la intensificación del rendimiento electroquímico de dispositivos energéticos
  • en el desarrollo de membranas poliméricas para células de combustible basadas en membranas de intercambio de protones
El ácido fosfórico se ha utilizado como una disolución ácida para el ajuste del pH del caldo de fermentación en un protocolo para la fermentación acetona-butanol-etanol (ABE) de azúcares en un biorreactor.
Packaging
Envasadas en botellas de vidrio transparente
Other Notes
El ácido fosfórico concentrado es aproximadamente H3PO4 (acuoso) al 85%.
Pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Preparation and characterization of activated carbon from bamboo by microwave-induced phosphoric acid activation
Liu Q, et al.
Industrial Crops and Products, 31(2), 233-238 (2010)
Physicochemical properties of phosphoric acid doped polybenzimidazole membranes for fuel cells
He R, et al.
Journal of Membrane Science , 277(1-2), 38-45 (2006)
Production of an acetone-butanol-ethanol mixture from Clostridium acetobutylicum and its conversion to high-value biofuels.
Sreekumar S, et al.
Nature Protocols, 10(3), 528-537 (2015)
Activation of graphene aerogel with phosphoric acid for enhanced electrocapacitive performance
Sun X, et al.
Carbon, 92, 1-10 (2015)
Proton-conducting membranes based on benzimidazole polymers for high-temperature PEM fuel cells. A chemical quest
Asensio JA, et al.
Chemical Society Reviews, 39(8), 3210-3239 (2010)
Artículos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenido relacionado
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.
Ver todo