Documentos clave
8.03206
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzylamine
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-149-1
NACRES:
NA.22
presión de vapor
2.4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
410 °C
potencia
290 mg/kg LD50, oral (Rat)
695 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
0.9-6.3 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O, saturated solution)
bp
180-183 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
temperatura de transición
flash point 55 °C
solubilidad
8 g/L
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clave InChI
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup