398802
Tetra(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
TTEGDA
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tetra(ethylene glycol) diacrylate, technical grade, contains 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
contiene
100-150 ppm HQ as inhibitor
150-200 ppm MEHQ as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadena SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C14H22O7/c1-3-13(15)20-11-9-18-7-5-17-6-8-19-10-12-21-14(16)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
Clave InChI
HCLJOFJIQIJXHS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?