Documentos clave
8.01276
Sigma-Aldrich
Pivaloyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Pivaloyl chloride, 2,2-Dimethylpropionyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
120.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
221-921-6
presión de vapor
39 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
455 °C
potencia
1420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.9-7.4 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
temperatura de transición
flash point 13 °C
densidad
0.98 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
Clave InChI
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup