Documentos clave
8.00396
Sigma-Aldrich
Hexacarbonylmolybdenum
for synthesis
Sinónimos:
Hexacarbonylmolybdenum, Molybdenum carbonyl
About This Item
Fórmula lineal:
Mo(CO)6
Número de CAS:
Peso molecular:
264.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161603
Número índice de la CE:
237-713-3
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
147-152 °C (decomposition)
densidad
1.96 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
[Mo].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Clave InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable