577766
Molybdenumhexacarbonyl
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
9.1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
solid
solid
purificado por
sublimation
idoneidad de la reacción
core: molybdenum
reagent type: catalyst
bp
156 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Clave InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.