Merck
472956
Sigma-Aldrich
Tungsten hexacarbonyl
99.99% trace metals basis (excluding Mo), purified by sublimation
Sinónimos:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl, Tungsten hexacarbonyl
About This Item
Fórmula lineal:
W(CO)6
Número de CAS:
Peso molecular:
351.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
densidad de vapor
12.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.2 mmHg ( 67 °C)
Ensayo
99.99% trace metals basis (excluding Mo)
Formulario
solid
purificado por
sublimation
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
150 °C (lit.)
densidad
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Clave InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 74 Tungsten
Aplicación
A precursor for the perparation of tungsten-containing complexes or nanomaterials. Also used in photochemistry
Catalyst used in the photochemical cyclization of silyloxytrienes via either a 6-endo pathway or a Cope rearrangement.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kuramshin, A.I. et al.
Russ. J. Org. Chem., 41(5), 649-655 (2005)
Denny, N.R.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 6005-6005 (2005)
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 562-562 (2007)
Utke, I.; et al.
Advanced Engineering Materials, 8 (3), 155-157 (2006)
S Martin et al.
The Journal of chemical physics, 134(3), 034304-034304 (2011-01-26)
We have studied the excitation and dissociation processes of the molecule W(CO)(6) in collisions with low kinetic energy (3 keV) protons, monocharged fluorine, and chlorine ions using double charge transfer spectroscopy. By analyzing the kinetic energy loss of the projectile
Artículos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.