Documentos clave
5.89583
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
99.3%, anhydrous
Sinónimos:
Butyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2O
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Beilstein:
1732752
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
99.3%
bp:
142-143 °C (lit.)
presión de vapor:
4.8 mmHg ( 20 °C)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.48 (vs air)
presión de vapor
4.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.3%
temp. de autoignición
365 °F
lim. expl.
8.5 %
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
densidad
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup