4.90189
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
liquid
potencia
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-15 °C
densidad
1.52 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1