544094
Bis(trifluorometano)sulfonimida lithium salt
99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Bis(trifluorometilsulfonil)amina lithium salt, Bistrifluorometanosulfonimidato de litio
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.95% trace metals basis
mp
234-238 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Clave InChI
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
LiTFSI exhibe alta conductividad iónica y estabilidad electroquímica. Utilizado como aditivo electrolítico en dispositivos de almacenamiento de energía.
Aplicación
- Como líquido iónico en la preparación de electrólitos de polímero de gel (GPE) utilizando la técnica de fundición de la disolución.
- Para componer un electrólito único no inflamable, con una estabilidad térmica superior a 200°C y un número de transferencia notablemente alto, para baterías de ion litio.
- Como electrólito para las baterías Li-O2 .
- Para componer electrólitos poliméricos sólidos para baterías de litio.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.