229101
Cholic Acid, Sodium Salt
Primary bile acid.
Sinónimos:
Cholic Acid, Sodium Salt
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 2203
Nivel de calidad
Ensayo
>96% (TLC)
Formulario
solid
mol peso
micellar wt 900
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
pKa
5.2
CMC
9 - 15 mM
solubilidad
acetic acid: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O5.Na/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;/m1./s1
Clave InChI
NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- EXPLOITING THE VERSATILITY OF CHOLESTEROL IN NANOPARTICLES FORMULATION.: This study explores the utility of cholic acid sodium salt in formulating nanoparticles with enhanced functionality for targeted drug delivery systems (Ruozi et al., 2016).
- Comparative study on the enantiomer separation of 1,1′-binaphthyl-2,2′diyl hydrogenphosphate and 1,1′-bi-2-naphthol by liquid chromatography and capillary electrophoresis using single and combined chiral selector systems.: Explores the role of cholic acid sodium salt in improving the efficiency of chiral separation techniques, vital for the development of pharmaceutical agents (Sybilska et al., 2002).
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable