Merck
G7132
Sigma-Aldrich
Glicocolato de sodio hydrate
≥95% (TLC)
Sinónimos:
N-(3α,7α,12α-trihidroxi-24-oxocolan-24-il)glicina sodium salt, N-colilglicina sodium salt, Ácido 3α,7α,12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico N-(carboximetil)amida sodium salt, Ácido glucocólico sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
C26H42NO6Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
mol peso
micellar avg mol wt 900(lit.)
número de agregación
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
mp
210-215 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clave InChI
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
Descripción general
El glucocolato de sodio hidratado es una sal biliar conjugada y un detergente biológico iónico. [1]
Aplicación
El glucocolato de sodio hidratado se ha utilizado en un estudio para evaluar los ácidos biliares séricos totales a través de un método fluorimétrico y enzimático. [2] También se ha utilizado en un estudio para investigar su efecto sobre la formación de micelas y la solubilización de la testosterona. [3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sales biliares
Nota de preparación
Este producto se prepara sintéticamente a partir del ácido cólico natural (referencia del producto C1129).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Feilong Sun et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 170, 521-528 (2018-07-04)
Poorly soluble vitamin K cannot be absorbed by patients suffering from cholestasis due to extremely low level of bile salts in the intestine. A formulation of vitamin K including glycocholic acid (i.e. Konakion® MM), does not increase bioavailability because it
Mari Araki et al.
Journal of biochemistry, 160(5), 269-279 (2016-11-02)
DDHD2 has been reported to exhibit phospholipase A
Micelle formation and testosterone solubilization by sodium glycocholate.
L Martis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 61(11), 1757-1761 (1972-11-01)
Monalisa Mohapatra et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(22), 13461-13467 (2011-10-07)
The interaction of submicellar concentrations of various physiologically important unconjugated [sodium deoxycholate (NaDC), sodium cholate (NaC)] and conjugated [sodium glycodeoxycholate (NaGDC), sodium glycocholate (NaGC), sodium taurodeoxycholate (NaTDC), sodium taurocholate (NaTC)] bile salts with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) and dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) small unilamellar
Robert Creutznacher et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(7), 1007-1021 (2019-10-24)
Bile acids have been reported as important cofactors promoting human and murine norovirus (NoV) infections in cell culture. The underlying mechanisms are not resolved. Through the use of chemical shift perturbation (CSP) NMR experiments, we identified a low-affinity bile acid
Artículos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.