Key Documents
1.93611
Supelco
Carbonato de sodio
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Sinónimos:
Ceniza de soda, Sal de disodio del ácido carbónico, Soda calcinada
About This Item
Fórmula lineal:
Na2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
grade
anhydrous
mp
851 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Componente amortiguador, puede utilizarse para eliminar las proteínas periféricas de membrana.
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c