Merck
1.06398
SAFC
Carbonato de sodio
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sosa anhidra, Ceniza de soda, Sal de disodio del ácido carbónico, Soda calcinada
About This Item
Fórmula lineal:
Na2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.99
Beilstein:
4154566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
207-838-8
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubilidad
212.5 g/L
densidad
2.53 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El carbonato de sodio es un ingrediente de uso común tanto en los alimentos como en los productos farmacéuticos. En aplicaciones farmacéuticas, el carbonato de sodio se utiliza como ajustador de pH o como fuente de dióxido de carbono en formulaciones de administración por vía oral como comprimidos o gránulos efervescentes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componente amortiguador, puede utilizarse para eliminar las proteínas periféricas de membrana.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.