Key Documents
19-137
Sigma-Aldrich
Butirato de sodio
For use as a histone deacetylase inhibitor.
Sinónimos:
Sal de sodio del ácido butírico
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
shipped in
wet ice
Application
El butirato de sodio se ha utilizado:
  • para inhibir la histona desacetilasa (HDAC) y estudiar su efecto sobre la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21) en el hígado
  • para inhibir la actividad desacetilasa en las células madre embrionarias (ES) para determinar si la actividad enzimática del complejo mSin3A-HDAC es esencial para la expresión de Nanog
  • como reactivo durante la homogeneización tisular
  • como complemento en tampón de dilución para inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP)
Biochem/physiol Actions
El butirato de sodio es un ácido graso de cadena corta y un inhibidor de la histona desacetilasa. Protege a las células neuronales dopaminérgicas de la desregulación transcripcional mediada por la sinucleína α y el daño del ADN, tal vez potenciando la expresión de los genes de reparación del ADN. El butirato de sodio puede promover la producción de proteínas foráneas como la eritropoyetina, el activador del plasminógeno tisular, los anticuerpos y la óxido nítrico sintasa en cultivos de células de ovario de hámster chino (rCHO) recombinantes. Sin embargo, una mayor concentración de butirato de sodio en cultivos de células rCHO puede exhibir también un efecto citotóxico sobre el crecimiento celular al inducir apoptosis. El butirato de sodio previene el crecimiento de las células cancerosas al disminuir la expresión de la tiorredoxina 1 (Trx1), estimulando la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) e inhibiendo la proliferación y la migración celular de varias células de carcinoma, como las del cáncer colorrectal (CRC).
Physical form
CH3CH2CH2COONa
Storage and Stability
1 año a 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
No Soo Kim et al.
Biotechnology and bioengineering, 78(2), 217-228 (2002-03-01)
Sodium butyrate (NaBu) can enhance the expression of genes controlled by some of the mammalian promoters, but it can also inhibit cell growth and induce cellular apoptosis. Thus, the beneficial effect of using a higher concentration of NaBu on a
Macrophage inflammatory protein-2: chromosomal regulation in rat small intestinal epithelial cells
Ohno, Y, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 10279-10284 (1997)
Isabel Paiva et al.
Human molecular genetics, 26(12), 2231-2246 (2017-04-04)
Alpha-synuclein (aSyn) is considered a major culprit in Parkinson's disease (PD) pathophysiology. However, the precise molecular function of the protein remains elusive. Recent evidence suggests that aSyn may play a role on transcription regulation, possibly by modulating the acetylation status
Activation of the mouse cytokeratin A (endo A) gene in teratocarcinoma F9 cells by the histone deacetylase inhibitor Trichostatin A
Miyashita, T, et al
Febs Letters, 353, 225-229 (1994)
Wenqi Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 4691-4704 (2020-06-18)
Sodium butyrate (NaB) is a short-chain fatty acid which is produced by bacterial fermentation of nondigestible dietary fiber and has been reported to exert anti-tumor effects in many tumors including colorectal cancer (CRC). However, the role of thioredoxin-1 (Trx-1) in