1.37040
Isopropanol
EMPROVE® EXPERT, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
2-Propanol solution, Alcohol isopropílico, IPA
About This Item
Productos recomendados
grado
GMO free
GMP
Nivel de calidad
Agency
USP
descripción
70%
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
aplicaciones
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
actividad extraña
Aflatoxin free
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Envase
1.37040.9025 // 25L // metal/PE barrel
1.37040.9182 // 180L // metal/PE barrel
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C