Merck
4.80910
SAFC
Etanol al 20%
EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Nivel de calidad
densidad
0.9704 g/cm3 at 20 °C
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.