Documentos clave
1.19157
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 50-200 mg/L, for use with LICHROTEST
Sinónimos:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 1 A Precision and Linearity
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
composición
methyl paraben in methanol/water, 50-200 mg/L
técnicas
HPLC: suitable
compatibilidad
for use with LICHROTEST
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Set 1 A: Precision and Linearity; Parabens in methanol/water (50:50) LiChroTest
Nota de análisis
50 mg/l Methyl paraben: in accordance
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
200 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
Información legal
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2