Documentos clave
1.19163
Supelco
Caffeine standard solution for HPLC system qualification
Solution for gradient test; 20 mg/l caffeine in water 500 ml LiChroTest
Sinónimos:
Caffeine Calibration Solution for HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
densidad
1.000 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
20 mg/l caffeine: in accordance
Información legal
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable