58278
Reversed Phase Test Mix 1
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidad
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)