1.15165
Amberlite™ MB-6113 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
Sinónimos:
polymeric adsorbent
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ion exchanger Amberlite™ MB-6113, suitable for ion chromatography, matrix (strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
Formulario
resin
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matriz
(strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
PS-DVB
tamaño de partícula
355-1180 μm
técnica de separación
mixed mode
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3