1.15965
Amberlite™ IRN-150 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
Sinónimos:
synthetic calcium silicate hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ion exchanger Amberlite™ IRN-150, matrix mixed-bed, suitable for ion chromatography
Formulario
resin
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acid H+ form and strongly basic OH_ form)
Matriz
PS-DVB
mixed-bed
tamaño de partícula
300-1180 μm
técnica de separación
mixed mode
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Anion exchanger capacity: ≥ 0.6 mol/l
Kation exchanger capacity: ≥ 0.7 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 95 %
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3