1.13720
Dichloromethane-D2
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinónimos:
Dichloromethane-D2, Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2, Dideuterodichloromethane, DCM deuterated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
450 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
605 °C (DIN 51794)
potencia
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
13-22 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
-97 °C
densidad
1.36 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(Cl)([2H])[2H]
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Descripción general
Nota de análisis
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable