1.11748
Phenol red sodium salt
pH indicator, ACS
Sinónimos:
Phenol red sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phenol red sodium salt, indicator ACS
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
pérdida
≤8.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
mp
285 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)[O-])c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Clave InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
2nd transition range: pH 6.5 - pH 8.0brownish yellow - red violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8.0 %
Transition range (according to ACS): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable