Key Documents
1.07241
Supelco
Rojo fenol
pH indicator, ACS
Sinónimos:
Rojo fenol
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H4OH)2C7H4SO3
Número de CAS:
Peso molecular:
354.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
205-609-7
NACRES:
NA.21
product name
Rojo fenol, indicator ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
form
solid
loss
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8.0, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
mp
>300 °C
bulk density
200‑300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
General description
El rojo fenol (fenolsulfonftaleína, PH R) pertenece a la clase de colorantes de trifenilmetano. Es un colorante aniónico hidrosoluble, utilizado fundamentalmente como indicador de pH en laboratorios de biología celular. Además, en diferentes protocolos, se utiliza para detectar el H2O2(peróxido de hidrógeno).
Application
El rojo fenol se puede utilizar como:
  • Colorante en la preparación del fotodiodo rojo fenol/n-Si [rojo fenol/oblea de silicio tipo n] mediante la técnica de recubrimiento por rotación. El dispositivo es apropiado para aplicaciones de fotodetección.
  • Colorante que cambia de color en el diseño del sensor de fibra óptica del pH porque a medida que aumenta la acidez, las propiedades de absorción del colorante viran de la sección verde a la azul del espectro.
  • Indicador en la determinación del pH de agua dulce.
Features and Benefits
El rojo fenol se utiliza para detectar cambios de pH en los cultivos celulares,
  • color amarillo si el pH es 6,4 o inferior
  • Si el pH es 8,2 o superior, el color será rojo.
Analysis Note
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Primer intervalo de transición: pH 1,2 - pH 3,0parduzco naranja - amarillo
Segundo intervalo de transición: pH 6,5 - pH 8,0parduzco amarillo - rojo violeta
Pérdida por desecación (110 °C): ≤ 1
Intervalo de transición (según la ACS): pasa la prueba
Conforme con la ACS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c