Key Documents
1.09439
Supelco
Disolución tampón
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Sinónimos:
Disolución tampón a pH 7,00 (20°C) (hidrogenofosfato de di-sodio/dihidrogenofosfato de potasio)
About This Item
UNSPSC Code:
12161706
NACRES:
NA.25
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución tampón (hidrogenofosfato de disodio/dihidrogenofosfato de potasio) se prepara gravimétricamente utilizando sales de gran calidad en agua de gran pureza. Se controla su calidad y se cualifica en un laboratorio de calibración acreditado por la ISO/IEC 17025. Su valor de pH de 7,00 a 20°C se califica siguiendo un método de calibración de 5 puntos, utilizando un electrodo de vidrio combinado, de acuerdo con la DIN 19268, contra disoluciones patrón de referencia según la DIN 19266.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
La disolución tampón de hidrogenofosfato de disodio/dihidrogenofosfato de potasio encuentra aplicaciones en los procedimientos analíticos para la calibración, la cualificación y la supervisión de los instrumentos de medición del pH.
Features and Benefits
  • Medida y cualificada en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
  • Compatibles con los SRM del NIST y los patrones de referencia certificados primarios de PTB
  • Disolución lista para usar disponible en una botella precintada y el innovador envase Titripac® para un conseguir impacto medioambiental positivo debido la reducción de la generación de residuos
  • Larga duración con una vida útil de 3 años
  • Acompañada de un certificado de análisis (CoA) detallado y específico de lote para una auditoría eficaz
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c