1.07174
Parafina
highly liquid, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Parafina
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
kinematic viscosity
16 cSt(40 °C)
bp
300-450 °C/1,013 hPa
transition temp
flash point >180 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
Categorías relacionadas
General description
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Application
La parafina muy líquida es adecuada para su uso en procesos farmacéuticos.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C