Merck
M8410
Sigma-Aldrich
Aceite de inmersión
light oil, (neat)
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Quality Level
sterility
non-sterile
form
light oil
storage condition
protect from light
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
Se ha utilizado aceite mineral como recubrimiento en cultivos embrionarios en microgotas.
Caution
Este producto no es estéril. El aceite mineral es difícil de esterilizar. Sólo puede ser esterilizado mediante filtración cuidadosa del aceite calentado. Se supone que se añadirán antibióticos al medio de cultivo. De lo contrario deberá utilizarse el producto de referencia M5310, que está esterilizado por filtración.
Analysis Note
Este material se ha analizado como recubrimiento en cultivos embrionarios en microgotas. (Todos los materiales analizados se prueban utilizando embriones de ratón.) Se utilizan normalmente los híbridos BCF1 x BDF1 El aceite se utiliza fundamentalmente para evitar la evaporación del medio, en particular cuando se realizan manipulaciones en el embrión.1 El procedimiento es el siguiente: Embriones de una célula (BCF1 x BDF1) se cultivaron en microgotas por triplicado del medio probado en embriones HTF (líquido tubárico humano) complementado con BSA al 0,4%. Para un análisis válido, al menos el 70% de los embriones de control en estadio de una célula deben desarrollarse al estadio de blastocisto en 96 horas. Para la liberación del producto, al menos el 80% de los embriones problema en estadio de una célula deben desarrollarse al estadio de blastocisto en 96 horas con el material analizado.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
TIE: A Method to Electroporate Long DNA Templates into Preimplantation Embryos for CRISPR-Cas9 Gene Editing
Bagheri H, et al.
The CRISPR journal, 1(3), 223-229 (2018)
Production of a gonadotropin-releasing hormone 2 receptor knockdown (GNRHR2 KD) swine line
Desaulniers AT, et al.
Transgenic research, 26(4), 567-575 (2017)
Minoru Kubo et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4539-4553 (2019-03-16)
Next-generation sequencing technologies have made it possible to carry out transcriptome analysis at the single-cell level. Single-cell RNA-sequencing (scRNA-seq) data provide insights into cellular dynamics, including intercellular heterogeneity as well as inter- and intra-cellular fluctuations in gene expression that cannot
Insulin and branched-chain amino acid depletion during mouse preimplantation embryo culture programmes body weight gain and raised blood pressure during early postnatal life
Velazquez M
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1864(2), 590-600 (2018)
Takaya Totsuka et al.
Scientific reports, 10(1), 6556-6556 (2020-04-18)
To study the functional differences between maternal and paternal genomes in mammalian development, embryos with only one parental genome are often used. Androgenetic embryos are produced by the removal of maternal chromosomes before or after fertilization by techniques that require
Artículos
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture