Merck
1.06187
SAFC
Meglumina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
N- Metil-D-glucamina, 1-Desoxi-1-metilaminosorbitol, 1-Desoxi-1-metilaminosorbitol, 1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
195.21
Beilstein/REAXYS Number:
385906
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
228-506-9
agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
~662 °F
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa
mp
129-131.5 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Inchi Key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
General description
Cuando se trabaja en una formulación farmacéutica, hay cuestiones específicas que considerar y obstáculos que superar antes de poder lanzar con éxito el medicamento final: estabilidad de la formulación, cinética de liberación y limitaciones de la biodisponibilidad, por nombrar solo unas pocas. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La meglumina Emprove® Essential es un excipiente farmacéutico robusto que puede proporcionar estabilidad, aumento de la solubilidad y modificación del pH en formulaciones sólidas y líquidas.
Features and Benefits
  • Mejora de la solubilidad y la biodisponibilidad de los API
  • Excelente rendimiento del contraión, una alternativa viable al sodio
  • Grado API: fabricado bajo la directriz ICH Q7 de cGMP para API
  • Única ubicación de fabricación para meglumina de grado API en Europa
  • Producto multifarmacopeico, que cumple con todas las farmacopeas principales, como la ChP
  • El API meglumina Emprove® se ha revisado también con éxito en China
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
Ver todo