Merck
1.11597
SAFC
Parteck® SI 400 LEX (Sorbitol)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF, JP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sorbitol Parteck®, D-Glucitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-061-5
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
420 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
2350 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El sorbitol es un alcohol de azúcar que se utiliza mucho en formulaciones de biomoléculas como agente estabilizador y de tonicidad.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
Ver todo
Contenido relacionado
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.