1.37112
Poloxamer 188
EMPROVE® EXPERT, (stabilized with 70ppm BHT), Ph. Eur., NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Polietilenglicol propoxilado
About This Item
Productos recomendados
agency
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
52 °C
transition temp
flash point 260 °C
density
1.06 g/cm3 at 70 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, Poloxamer 188 Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Application
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.