Merck
1.03140
SAFC
Parteck® SI 400 (Sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 420, JSFA
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sorbitol Parteck®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número E:
E420
Número índice de la CE:
200-061-5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
JSFA
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
coarse powder
temp. de autoignición
420 °C
calidad
E 420
tamaño de partícula
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98-100 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
solubilidad
2350 g/L
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Teniendo en cuenta las dificultades de la formulación, hemos utilizado tecnologías de ingeniería de partículas con el fin de desarrollar excipientes funcionales destinados específicamente a las formas de administración sólidas. Los productos de nuestra cartera Parteck® presentan propiedades de partícula únicas diseñadas a medida para un rendimiento excelente en los procesos de compactación, para tecnologías de administración de fármacos específicas o para mejorar la solubilidad.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El excipiente Parteck® SI es un sorbitol directamente compresible que combina un excelente comportamiento de compactación, lo que da lugar a comprimidos muy robustos y brillantes, con un sabor y una sensación agradable en la boca. La gran y exclusiva superficie permite una desintegración y disolución rápidas, incluso en comprimidos muy duros y contribuye a una buena uniformidad de contenido en las formulaciones con dosis bajas de API. El excipiente Parteck® SI viene en una variedad de tamaños de partículas y calidades que satisfacen las necesidades de una gama de aplicaciones muy amplia.
Características y beneficios
  • Excelentes propiedades de compresión directa
  • Alta capacidad de dilución y adsorción
  • Superficie más grande y muy estructurada
  • Baja higroscopicidad
  • Baja cantidad de azúcares reductores
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.