Key Documents
1.05403
Millipore
Caldo Mossel GranuCult® prime (según harm. EP/USP/JP)
according to EP, according to USP, according to JP, suitable for microbiology
Sinónimos:
Caldo Mossel – de enriquecimiento de enterobacterias, Caldo Mossel de enriquecimiento de enterobacterias, Caldo E. E., Caldo Mossel, Caldo de bilis verde brillante-glucosa tamponado, Caldo de enriquecimiento según Mossel
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
according to EP
according to JP
according to USP
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
green
pH range
7.0-7.4 (25 °C)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Staphylococcus spp.
General description
El caldo Mossel de enriquecimiento de Enterobacteriaceae GranuCult® prime está diseñado para el enriquecimiento selectivo de bacterias gramnegativas tolerantes a la bilis procedentes de productos farmacéuticos no estériles. La D (+) glucosa mejora el crecimiento de todas las Enterobacteriaceae lactosa-positivas y negativas . La flora bacteriana acompañante no deseada es inhibida por la bilis verde brillante de buey. La fuerte capacidad de amortiguación del medio de cultivo evita que el ácido formado mate el cultivo.
Application
El caldo Mossel de enriquecimiento de Enterobacteriaceae GranuCult® prime es adecuado para los ensayos de esterilidad de sustancias, preparados y productos; es también un caldo de preenriquecimiento para el análisis de microorganismos específicos o determinaciones de recuento de microorganismos aerobios viables totales utilizando el método MPN en productos farmacéuticos no estériles.
Features and Benefits
  • GranuCult® ofrece medios de cultivo granulados superiores
  • Seguros y sostenibles debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
  • Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
  • Prácticos, con separación y aglomeración mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
  • Gran reproducibilidad de un lote a otro
  • Vida útil prolongada de hasta cinco años
  • Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
  • La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Analysis Note
Aspecto (transparencia): transparente
Aspecto (color): verde
Valor de pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Composición típica (g/litro): Peptona de gelatina 10,0; D(+)-glucosa 5,0; Ox bilis seca 20,0; verde brillante 0,015; hidrogenofosfato de disodio dihidratado 8,0; dihidrogenofosfato de potasio 2,0.
Prueba de promoción del crecimiento de acuerdo con el método armonizado de la EP, la USP y la JP.
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 10 - 100
Inóculo en medio de referencia (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 10 - 100
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 100
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Crecimiento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): sin crecimiento
Incubación: 24 horas; 30-35 °C; S. aureus 48 horas.
La información anterior es la información vigente en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso (excepto para los clientes que tengan un acuerdo de control de cambios con la empresa). La información o el formato pueden modificarse en cualquier momento y de cualquier forma si así lo aconsejan los asuntos internos de la empresa o la normativa.
Other Notes
  • El caldo preparado es transparente y verde
  • El valor de pH a 25°C está en el intervalo de 7,0-7,4.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.