Documentos clave
1.05110
Supelco
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
cryst. for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Potassium hexahydroxoantimonate(V), Potassium antimonate
About This Item
Fórmula lineal:
K[Sb(OH)6]
Número de CAS:
Peso molecular:
262.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
235-387-7
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (calculated on calcined substance, iodometric)
Formulario
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidad
20 g/L
densidad aparente
1200 kg/m3
trazas de catión
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.1% (as KOH)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Sb+3].[K+].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H]
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6
Clave InChI
IDVSLFDKDQVCAP-UHFFFAOYSA-H
Nota de análisis
Identity: passes test
Assay (iodometric, calculated on calcined substance): ≥ 99.0 %
Free alkali (as KOH): ≤ 0.1 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable