1.06564
Perclorato de sodio monohidratado
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Perclorato de sodio monohidratado, Sal de sodio del ácido perclórico
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-102.0% (alkalimetric)
Formulario
crystals
pH
4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
130 °C
solubilidad
2090 g/L
densidad
2.02 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
900 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Valor de pH (5 %; agua): 4,5 - 7,0
Cloruros, Cloratos(As Cl): ≤ 0,002 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,002 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0003 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.