Key Documents
1.05043
Supelco
Yoduro de potasio
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Fórmula lineal:
KI
Número de CAS:
Peso molecular:
166.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-659-4
NACRES:
NA.21
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
solid
potency
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N)
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
solubility
1430 g/L
bulk density
1500 kg/m3
anion traces
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
thiosulfate (S2O32-): passes test
cation traces
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Influencia del fluoruro de plata más yoduro de potasio sobre las propiedades adhesivas de la interfaz dentina-resina cariada primaria: un estudio in vitro: en este estudio se examina cómo el yoduro de potasio, en combinación con el fluoruro de plata, afecta a las propiedades de unión de la resina dental con la dentina cariada, destacando su potencial en tratamientos dentales (da Luz et al., 2024).
  • Comparaciones de disoluciones acuosas que contienen amoniaco y plata sobre la unión de la dentina y la actividad enzimática: evaluación de 1 año: se investigan los efectos del yoduro de potasio en disoluciones que contienen plata sobre la unión a la dentina y la actividad enzimática, proporcionando información sobre el rendimiento del material dental a lo largo del tiempo (D′ Alessandro et al., 2024).
  • Investigación multiespectroscópica e in silico de las interacciones ácido gambógico-ADN de timo de ternera: en este estudio se utiliza yoduro de potasio en métodos espectroscópicos para dilucidar las interacciones entre el ácido gambógico y el ADN, contribuyendo a la comprensión de sus posibles efectos terapéuticos (Bhardwaj et al., 2024).
  • Modificación superficial del lignito con películas de alquilo y alquilo-arilo mezcladas generadas a partir de una sal de arilo diazonio y haluros de alquilo: resultados experimentales y análisis teóricos: se detalla el uso de yoduro de potasio en la modificación superficial del lignito, presentando una mezcla de información experimental y teórica para mejorar las propiedades del material (Hasani et al., 2024).
Analysis Note
Valoración (argentométrica): ≥ 99,5 %
Valoración (argentométrica; calculada como sustancia seca): 99,5 - 100,5 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Impureza alcalinas: pasa la prueba
Valor de pH (5 %; agua): 6 - 8
Cloruros y bromuros (como Cl): ≤ 0,01 %
Yodatos (IO₃): ≤ 0,0003 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,001 %
Tiosulfato (S₂O₃): pasa la prueba
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,00001 %
Ba (Bario): ≤ 0,002 %
Ca (Calcio): ≤ 0,001 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0002 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,001 %
Na (Sodio): ≤ 0,03 %
Pb (plomo): ≤ 0,0002 %
Sustancias reductoras: pasa la prueba
Pérdida por desecación (105 °C): ≤ 0,1 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Protocolos
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Preparación de una disolución patrón para el dióxido de cloro según la DIN EN ISO 7393
Preparación de una disolución patrón para el dióxido de cloro según la DIN EN ISO 7393
Preparación de una disolución patrón para el dióxido de cloro según la DIN EN ISO 7393
Ver todo