Merck
1.02975
SAFC
Sorbitol
FP, liquid, (sorbitol syrup, noncrystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 420
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
D-Sorbitol, Sorbit, Sorbitol, Sionon, Sorbo, D-Glucitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721899
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número E:
E420
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
densidad de vapor
<1 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
liquid
viscous liquid
pH
6 (20 °C in H2O, 50% solution)
mp
98-100 °C (lit.)
densidad
1.3 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descripción general
Ya sean suspensiones, emulsiones o disoluciones, las presentaciones líquidas de administración por vía oral ofrecen una serie de ventajas: Permiten la administración individual, son fáciles de tragar y son adecuadas para aplicaciones pediátricas o geriátricas. Por otra parte, los formuladores se enfrentan a considerables desafíos relativos a la solubilidad, la estabilidad del API en sistemas acuosos o el sabor, que a menudo pueden marcar una diferencia decisiva. Nuestra gran cartera de productos cubre todos los excipientes necesarios para la formulación de líquidos para administración por vía oral, como disolventes y tensioactivos, aromatizantes, ajustes y amortiguadores del pH, conservantes y potenciadores de la viscosidad.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El sorbitol es un alcohol de azúcar que se utiliza con frecuencia como edulcorante en formulaciones farmacéuticas líquidas de administración por vía oral, así como agente de carga, sustituto del azúcar o humectante en cosméticos y alimentos sólidos y líquidos. El sorbitol que no cristaliza se utiliza especialmente como humectante y plastificante para cápsulas de gel blando.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.