PHR1006
D-Sorbitol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
D-Glucitol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. S100000
traceable to USP 1617000
densidad de vapor
<1 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
familia API
sorbitol
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
98-100 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)