1.00967
Etanol
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Ensayo
92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m)
92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
92.3-93.8 % (v/v) (d15°C/15°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d15.56°C/15.56°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d20°C/4°C)
96%
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 17 °C
densidad
0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Formato
neat
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanol 96% Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Nota al pie de página
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C